Stampa…
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321510-1G OR321510-250MG
APOSOR321510-1GEA 720 EUR
APOSOR321510-1G APOSOR321510-250MG
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂N₂·ClH
Peso molecolare: 220,698 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 437998-31-7