Stampa…
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321507-1G OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA 561 EUR
APOSOR321507-1G APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄ClNO·ClH
Peso molecolare: 260,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2409597-32-4