Stampa…
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321504-1G OR321504-250MG
APOSOR321504-1GEA 800 EUR
APOSOR321504-1G APOSOR321504-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Peso molecolare: 240,729 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2409589-71-3