Stampa…
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321501-1G OR321501-250MG
APOSOR321501-1GEA 960 EUR
APOSOR321501-1G APOSOR321501-250MG
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Peso molecolare: 241,714 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2409597-19-7