Stampa…
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321500-1G OR321500-250MG
APOSOR321500-1GEA 720 EUR
APOSOR321500-1G APOSOR321500-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Peso molecolare: 240,729 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2409597-13-1