Stampa…
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321492-1G OR321492-250MG
APOSOR321492-1GEA 815 EUR
APOSOR321492-1G APOSOR321492-250MG
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
Peso molecolare: 241,757 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30099235
CAS Number: 2256054-71-2