Stampa…
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321491-1G OR321491-250MG
APOSOR321491-1GEA 493 EUR
APOSOR321491-1G APOSOR321491-250MG
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30099246
CAS Number: 2256060-53-2