Stampa…
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321490-1G OR321490-250MG
APOSOR321490-1GEA 960 EUR
APOSOR321490-1G APOSOR321490-250MG
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Peso molecolare: 249,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29075595
CAS Number: 1279029-88-7