Stampa…
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321489-1G OR321489-250MG
APOSOR321489-1GEA 655 EUR
APOSOR321489-1G APOSOR321489-250MG
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 227,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29075591
CAS Number: 371981-27-0