Stampa…
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR321488-250MG OR321488-500MG
APOSOR321488-250MGEA 171 EUR
APOSOR321488-250MG APOSOR321488-500MG
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Peso molecolare: 290,401 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09038246
CAS Number: 1198286-87-1