Stampa…
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR321487-1G OR321487-250MG
APOSOR321487-1GEA 640 EUR
APOSOR321487-1G APOSOR321487-250MG
4-(Piperidin-2-yl)aniline
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18702927
CAS Number: 1023277-38-4