Stampa…
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR321486-1G OR321486-250MG
APOSOR321486-1GEA 638 EUR
APOSOR321486-1G APOSOR321486-250MG
3-(Piperidin-2-yl)aniline
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18702747
CAS Number: 1203797-19-6