Stampa…
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321483-1G OR321483-5G
APOSOR321483-1GEA 80 EUR
APOSOR321483-1G APOSOR321483-5G
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053752
CAS Number: 17288-32-3