Stampa…
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR321460-1G OR321460-250MG OR321460-100MG
APOSOR321460-1GEA 1450 EUR
APOSOR321460-1G APOSOR321460-250MG APOSOR321460-100MG
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄BrN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226925
CAS Number: 38042-74-9