Stampa…
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321456-1G OR321456-250MG
APOSOR321456-1GEA 815 EUR
APOSOR321456-1G APOSOR321456-250MG
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 152,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219462
CAS Number: 1867920-19-1