Stampa…
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,5R)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR321453-1G OR321453-250MG
APOSOR321453-1GEA 367 EUR
APOSOR321453-1G APOSOR321453-250MG
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08686669
CAS Number: 1240586-48-4