Stampa…
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Fornitore: Apollo Scientific
OR321441-1G OR321441-250MG
APOSOR321441-1GEA 495 EUR
APOSOR321441-1G APOSOR321441-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Formula: C₁₁H₁₄BrN·C₄H₆O₆
Peso molecolare: 390,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31629926
CAS Number: 2244064-18-2