Stampa…
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321438-100MG OR321438-1G OR321438-500MG
APOSOR321438-100MGEA 836 EUR
APOSOR321438-100MG APOSOR321438-1G APOSOR321438-500MG
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₅NO₂·ClH
Peso molecolare: 169,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629925
CAS Number: 2244083-19-8