tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30490133 CAS Number: 121065-74-5 |