4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321435-1G
OR321435-250MG
APOSOR321435-1GEA
924
EUR
APOSOR321435-1G
APOSOR321435-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₃N₃·2ClH Peso molecolare: 224,131 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD17292786 CAS Number: 690261-96-2 |