Stampa…
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321423-1G OR321423-250MG
APOSOR321423-1GEA 846 EUR
APOSOR321423-1G APOSOR321423-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Peso molecolare: 241,714 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08460733
CAS Number: 2007921-14-2