Stampa…
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321414-1G OR321414-250MG
APOSOR321414-1GEA 380 EUR
APOSOR321414-1G APOSOR321414-250MG
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29921840
CAS Number: 1370256-42-0