4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321413-1G
OR321413-250MG
APOSOR321413-1GEA
720
EUR
APOSOR321413-1G
APOSOR321413-250MG
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Formula:
C₁₄H₁₆N₂·2ClH Peso molecolare: 285,212 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD31629927 CAS Number: 2244087-11-2 |