Stampa…
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321412-1G OR321412-250MG
APOSOR321412-1GEA 735 EUR
APOSOR321412-1G APOSOR321412-250MG
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈N₂O·2ClH
Peso molecolare: 291,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29056884
CAS Number: 1221279-03-3