Stampa…
3-(Piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321399-1G OR321399-250MG
APOSOR321399-1GEA 655 EUR
APOSOR321399-1G APOSOR321399-250MG
3-(Piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Peso molecolare: 235,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26406202
CAS Number: 301222-60-6