Stampa…
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321397-1G OR321397-250MG
APOSOR321397-1GEA 655 EUR
APOSOR321397-1G APOSOR321397-250MG
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 254,756 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29075582
CAS Number: 255050-97-6