N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321388-1G
OR321388-250MG
APOSOR321388-1GEA
800
EUR
APOSOR321388-1G
APOSOR321388-250MG
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH Peso molecolare: 254,756 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD29075576 CAS Number: 2064217-79-2 |