2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321385-100MG
OR321385-250MG
OR321385-1G
APOSOR321385-100MGEA
43.7
EUR
APOSOR321385-100MG
APOSOR321385-250MG
APOSOR321385-1G
2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₄N₂·2ClH Peso molecolare: 235,153 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08461227 CAS Number: 143924-44-1 |