Stampa…
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321381-1G OR321381-250MG
APOSOR321381-1GEA 638 EUR
APOSOR321381-1G APOSOR321381-250MG
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30184774
CAS Number: 2055172-15-9