Stampa…
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321380-1G OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA 640 EUR
APOSOR321380-1G APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
Peso molecolare: 211,731 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30728432
CAS Number: 2055172-15-9