6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR321373-1G
OR321373-5G
APOSOR321373-1GEA
75.4
EUR
APOSOR321373-1G
APOSOR321373-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₈H₅BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12963037 CAS Number: 1190312-27-6 |