Stampa…
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321365-1G OR321365-100MG OR321365-250MG OR321365-5G
APOSOR321365-1GEA 446 EUR
APOSOR321365-1G APOSOR321365-100MG APOSOR321365-250MG APOSOR321365-5G
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12755802
CAS Number: 221322-09-4