2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Tetrahydro-1H-pyrrol-3-ylpyridine hydrochloride, 3-(Pyridin-2-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂N₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13176679 CAS Number: 1198416-89-5 |