Stampa…
4-(1H-Imidazol-1-yl)piperidine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321349-1G OR321349-100MG OR321349-250MG
APOSOR321349-1GEA 1020 EUR
APOSOR321349-1G APOSOR321349-100MG APOSOR321349-250MG
4-(1H-Imidazol-1-yl)piperidine dihydrochloride 97%
4-(1H-Imidazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₃N₃·2ClH
Peso molecolare: 224,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669034
CAS Number: 403492-40-0