Stampa…
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321343-1G OR321343-5G
APOSOR321343-1GEA 95.7 EUR
APOSOR321343-1G APOSOR321343-5G
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987933
CAS Number: 1476776-55-2