Stampa…
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321342-1G OR321342-100MG OR321342-250MG
APOSOR321342-1GEA 938 EUR
APOSOR321342-1G APOSOR321342-100MG APOSOR321342-250MG
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃N·ClH
Peso molecolare: 183,678 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12910596
CAS Number: 56523-48-9