Stampa…
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321339-250MG OR321339-1G
APOSOR321339-250MGEA 444 EUR
APOSOR321339-250MG APOSOR321339-1G
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂O·ClH
Peso molecolare: 150,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28142443
CAS Number: 1956355-13-7