Stampa…
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 553 EUR
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 228,331 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22666109
CAS Number: 1036027-86-7