4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR321335-100MG
OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA
102
EUR
APOSOR321335-100MG
APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₂BrN₃·ClH Peso molecolare: 266,566 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18432580 CAS Number: 1263378-44-4 |