Stampa…
tert-Butyl (S)-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321327-1G OR321327-250MG OR321327-500MG
APOSOR321327-1GEA 1860 EUR
APOSOR321327-1G APOSOR321327-250MG APOSOR321327-500MG
tert-Butyl (S)-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₂
Peso molecolare: 199,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06799025
CAS Number: 183903-99-3