Stampa…
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321324-1G OR321324-250MG
APOSOR321324-1GEA 71.3 EUR
APOSOR321324-1G APOSOR321324-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11559019
CAS Number: 1083181-26-3