Stampa…
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR321320-1G OR321320-250MG
APOSOR321320-1GEA 188 EUR
APOSOR321320-1G APOSOR321320-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
Peso molecolare: 222,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659785
CAS Number: 885278-24-0