Stampa…
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 188 EUR
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Peso molecolare: 279.466 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11053343
CAS Number: 1049677-32-8