Stampa…
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321317-1G OR321317-250MG
APOSOR321317-1GEA 201 EUR
APOSOR321317-1G APOSOR321317-250MG
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044344
CAS Number: 1187732-72-4