Stampa…
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 118 EUR
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂S
Peso molecolare: 205,662 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14706682
CAS Number: 859536-33-7