tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₄ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18250357 CAS Number: 1260667-07-9 |