Stampa…
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321314-1G OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA 0 EUR
APOSOR321314-1G APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167,596 g/mol
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08460080
CAS Number: 57937-60-7