Stampa…
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321311-1G OR321311-250MG
APOSOR321311-1GEA 186 EUR
APOSOR321311-1G APOSOR321311-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Peso molecolare: 206,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28165860
CAS Number: 57122-06-2