tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12828830 CAS Number: 169750-93-0 |