Stampa…
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321306-1G OR321306-250MG OR321306-5G
APOSOR321306-1GEA 429 EUR
APOSOR321306-1G APOSOR321306-250MG APOSOR321306-5G
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 248.321 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061961
CAS Number: 1245649-33-5